Få mere at vide
Fisherbrand™ Meker Brænder, Naturgas
Artikelnummer. 12882154 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) ydre indløb:
24 mm
30 mm
Højde (metrisk):
162 mm
192 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) ydre indløb Højde (metrisk) Pakningsstørrelse
12882154 30 mm 192 mm Hver
12872154 24 mm 162 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12882154
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Udstyret med et perforeret stålhoved, som afgiver flere små, men meget varme flammer.
  • Den varmeste flammetemperatur for alle naturgasbrændere er mellem 900° og °1000 C ved spidsen af den blå flammekegle
  • Konstrueret ved hjælp af en trykstøbt base malet i en blå kemisk resistent akrylfinish
  • Alle brændere testet for flammekvalitet og lækage før pakning
  • Test udføres ved standardgastryk for hver specifik type gas
  • Temperaturer afhænger af nettrykket og gassens kemiske konstruktion, som varierer i forskellige dele af verden
  • Standard nettryk for naturgas er 20 millibar
  • Ikke udstyret med luftregulator
Tekniske data
Produkttype Meker Brænder
Gas type Naturgas
Diameter (metrisk) ydre indløb 30 mm
Højde (metrisk) 192 mm
nr. pr. pakke 1 hv.