Få mere at vide
Fisherbrand™ Meker Brænder, Naturgas
Artikelnummer. 12872154 Shop alle Fisherbrand produkter
Diameter (metrisk) ydre indløb:
24 mm
30 mm
Højde (metrisk):
162 mm
192 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12872154
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Udstyret med et perforeret stålhoved, som afgiver flere små, men meget varme flammer.
  • Den varmeste flammetemperatur for alle naturgasbrændere er mellem 900° og °1000 C ved spidsen af den blå flammekegle
  • Konstrueret ved hjælp af en trykstøbt base malet i en blå kemisk resistent akrylfinish
  • Alle brændere testet for flammekvalitet og lækage før pakning
  • Test udføres ved standardgastryk for hver specifik type gas
  • Temperaturer afhænger af nettrykket og gassens kemiske konstruktion, som varierer i forskellige dele af verden
  • Standard nettryk for naturgas er 20 millibar
  • Ikke udstyret med luftregulator
Tekniske data
Produkttype Meker Brænder
Gas type Naturgas
Diameter (metrisk) ydre indløb 24 mm
Højde (metrisk) 162 mm
nr. pr. pakke 1 hv.