Få mere at vide
Fisherbrand™ Meker Brænder med Tétine Tilslutning, 24 mm åbning
Artikelnummer. p-8571022 Shop alle Fisherbrand produkter
Gas type:
Butan, Propan, LPG, LPG, Propane
Naturgas
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11719777
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giver en stabil flamme og fremragende luft-gasblanding for overlegen forbrænding.
  • 24 mm diameter brænderåbning
  • 160 mm total højde
  • Gasforsyningsregulering med nåleventil
  • Forniklet stål sikrer en stabil og homogen flamme
  • Til brug med naturgas/methan eller butan/propan
Tekniske data
Produkttype Meker Brænder
Gas type Naturgas
Oversigt Forbrug på 62L/time
Diameter (metrisk) 24 mm
Højde (metrisk) 160 mm
Inkluderer T-Tine stik
nr. pr. pakke 1 hv.