Få mere at vide
Fisherbrand™ Meker Brænder med Tétine Tilslutning, 24 mm åbning
Shop alle Fisherbrand produkter
Gas type:
Butan, Propan, LPG, LPG, Propane
Naturgas
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Meker Brænder |
| Gas type | Butan, Propan, LPG, LPG, Propane |
| Oversigt | Forbrug på 80L/time |
| Diameter (metrisk) | 24 mm |
| Højde (metrisk) | 160 mm |
| nr. pr. pakke | 1 hv. |