Få mere at vide
Fisherbrand™ Meker Brænder, LP Gas, 24mm
Shop alle Fisherbrand produkter
Højde (metrisk):
162 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Meker Brænder |
| Gas type | Butan, Propan, LPG, LPG, Propane |
| Diameter (metrisk) | 13 mm |
| Diameter (metrisk) ydre indløb | 24 mm |
| Højde (metrisk) | 162 mm |
| nr. pr. pakke | 1 hv. |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu