Få mere at vide
Fisherbrand™ Meker Brænder med NF Tilslutning til Naturgas
Shop alle Fisherbrand Traceable produkterTekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Meker Brænder |
| Gas type | Metan, Naturgas |
| Oversigt | Forbrug på 62L/time |
| Diameter (metrisk) | 24 mm |
| Højde (metrisk) | 160 mm |
| Inkluderer | NF stik |
| nr. pr. pakke | 1 hv. |