missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
MEK inhibitor, MedChemExpress
Beskrivelse
MEK inhibitor is a potent MEK inhibitor with antitumor potency.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | MEK inhibitor |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 334951-92-7 |
| Farve | Yellow |
| Mængde | 5 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C26H26N4O2 |
| Til brug med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 50 mg/mL (117.23 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C(C1=CC(NC/2=O)=C(C=C1)C2=C(NC3=CC=CC(CN(C)C)=C3)/C4=CC=CC=C4)NC |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?