missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
MEK 162, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Binimetinib |
| CAS | 606143-89-9 |
| Molekylær formel | C17 H15 Br F2 N4 O3 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 1H-Benzimidazole-6-carboxamide, 5-[(4-bromo-2-fluorophenyl)amino]-4-fluoro-N-(2-hydroxyethoxy)-1-methyl-, 5-[(4-Bromo-2-fluorophenyl)amino]-4-fluoro-N-(2-hydroxyethoxy)-1-methyl-1H-benzimidazole-6-carboxamide, ARRY 162, ARRY 438162, MEK 162 |
| InChI formel | InChI=1S/C17H15BrF2N4O3/c1-24-8-21-16-13(24)7-10(17(26)23-27-5-4-25)15(14(16)20)22-12-3-2-9(18)6-11(12)19/h2-3,6-8,22,25H,4-5H2,1H3,(H,23,26) |
| SMIL | Cn1cnc2c(F)c(Nc3ccc(Br)cc3F)c(cc12)C(=O)NOCCO |
| IUPAC navn | 6-(4-bromo-2-fluoro-anilino)-7-fluoro-N-(2-hydroxyethoxy)-3-methyl-benzimidazole-5-carboxamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 441.23 |
| Formel vægt | 440.0296 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?