Få mere at vide
Thermo Scientific™ Meisoindigo
Artikelnummer. 17332501 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17332501 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17332501 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 468801000
 Begrænset vare
På lager
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Meisoindigo
CAS 97207-47-1
Synonym N-methylisoindigotin; 3-(1,2-dihydro-2-oxo-3H-indol-3-yliden)-1,3-dihydro-1-methyl-2H-indol-2-on
Mængde 100 mg
Smeltepunkt 230 °C
Molekylær formel C17H12N2O2
Formel vægt 276.29
Fysisk form Krystallinsk pulver
Farve Orange til mørkerød til brun