Få mere at vide
MedChemExpress Meisoindigo
Artikelnummer. 16458477
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
16458477 5 mg
1 options
Artikelnummer. 16458477 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HY13680
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
MedChemExpress Meisoindigo (Dian III), a derivative of Indirubin (HY-N0117), halts the cell cycle at the G0/G1 phase and induces apoptosis in primary acute myeloid leukemia (AML) cells. Meisoindigo exhibits high antitumor activity.
Tekniske data
Indhold og opbevaring Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Molekylvægt (g/mol) 276.29 g/mol
Forsendelsestilstand Room temperature
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease
CAS 97207-47-1
Produkttype Natural Products
Renhed 98.08%
Opløselighed DMSO : ≥ 51 mg/mL (184.59 mM)
Synonym Dian III∣ N-Methylisoindigotin∣ Natura-α
Mål Apoptosis