missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
MEIS2 Rabbit anti-Human, Mouse, Clone: 2A6I3, R&D Systems™
Beskrivelse
MEIS2 Monoclonal specifically detects MEIS2 in Human∣Mouse samples. It is validated for Western Blot.
Tekniske data
Tekniske data
| Antigen | MEIS2 |
| Applikationer | Western Blot |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | 2A6I3 |
| Konjugeret | Unconjugated |
| Formulering | PBS, 0.05% BSA, 50% glycerol, pH7.3 |
| Gene Alias | Meis (mouse) homolog 2, Meis homeobox 2, Meis1, myeloid ecotropic viral integration site 1 homolog 2 (mouse), Meis1-related gene 1, MGC2820, myeloid ecotropic viral integration site 1 homolog 2, TALE homeobox protein Meis2 |
| Værtsarter | Rabbit |
| Immunogen | A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human MEIS2 (O14770). |
| Oprensningsmetode | Affinity purified |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?