Få mere at vide
Novus Biologicals™ MEI1 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Artikelnummer. 18537682 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
0.1 mL
Artikelnummer. Mængde
18537682 0.1 mL
1 options
Artikelnummer. 18537682 Leverandør Novus Biologicals™ Leverandørnr. H00150365T01
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-08-2026
Tekniske data
Mængde 0.1 mL
Indhold og opbevaring Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Forskningskategori Cancer, Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Stem Cells
Mål MEI1
Synonym meiosis defective 1, Meiosis defective protein 1, meiosis inhibitor 1, meiosis inhibitor protein 1, MGC40042
Gen symbol MEI1