Få mere at vide
Lonza™ MEGM™ Vækstmedium for brystepitelceller SingleQuots™ Kit
:
BPE: 2,0 mL, hEGF: 0,5 mL, Insulin: 0,5 mL, Hydrocortison: 0,5 mL, GA-1000: 0,5 mL
Beskrivelse
- Sælges separat SingleQuot™ kit til supplering af basalmedium.
- En del af det fulde MEGM™ Vækstmedium for brystepitelceller BulletKit™ (katalognummer CC-3150), som består af basalmedium og kosttilskud pakket sammen.
- Optimeret til vækst af brystepitelceller i et serumfrit miljø.
- Dette mediesystem er blevet refereret i over 130 unikke publikationer, der primært fokuserer på brystkræftforskning.
- Inkluderer følgende:
- 1 x orange hætteglas med BPE 2,00 ml
- 1 x hætteglas med grøn hætte med hEGF 0,50 mL
- 1 x lilla hætteglas med insulin 0,50 ml
- 1 x Natural Cap Hætteglas med Hydrocortison 0,50 ml
- 1 x hætteglas med rød hætte med GA-1000 0,50 ml
Tekniske data
Tekniske data
| Celletype | Pattedyrceller |
| Produkttype | Kosttilskud og vækstfaktorer |
| Mængde | BPE: 2,0 mL, hEGF: 0,5 mL, Insulin: 0,5 mL, Hydrocortison: 0,5 mL, GA-1000: 0,5 mL |
| Indhold og opbevaring | BPE, hEGF, Insulin, Hydrocortison, GA-1000 |