Få mere at vide
Meglumine, TRC
Artikelnummer. 30471733
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30471733 1 g
1 options
Artikelnummer. 30471733 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM2082001G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Meglumine
CAS 6284-40-8
Molekylær formel C7 H17 N O5
Mængde 1 g
Synonym D-Glucitol, 1-deoxy-1-(methylamino)-, Glucitol, 1-deoxy-1-(methylamino)-, D- (8CI), Sorbitol, 1-deoxy-1-methylamino- (6CI), (2R,3R,4R,5S)-6-Methylaminohexane-1,2,3,4,5-pentaol, 1-Deoxy-1-(methylamino)-D-glucitol, 1-Deoxy-1-methylaminosorbitol, D-(-)-N-Methylglucamine, Meglumin, Meglumine, Methylglucamin, Methylglucamine, N-Methyl-D(-)-glucamine, N-Methyl-D-glucamine, N-Methylglucamine, N-Methylsorbitylamine, NSC 52907, NSC 7391
InChI formel InChI=1S/C7H17NO5/c1-8-2-4(10)6(12)7(13)5(11)3-9/h4-13H,2-3H2,1H3/t4-,5+,6+,7+/m0/s1
SMIL CNC[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
IUPAC navn (2R,3R,4R,5S)-6-(methylamino)hexan-1,2,3,4,5-pentol
Molekylvægt (g/mol) 195.21
Formel vægt 195.1107