Få mere at vide
Meglumine, Mikromol™
Artikelnummer. 17948764
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17948764 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17948764 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3394.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Meglumine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Meglumine
CAS 6284-40-8
Analyt- eller komponentnavne Meglumine
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C7 H17 N O5
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym D-Glucitol, 1-deoxy-1-(methylamino)-, Glucitol, 1-deoxy-1-(methylamino)-, D- (8CI), Sorbitol, 1-deoxy-1-methylamino- (6CI), (2R,3R,4R,5S)-6-Methylaminohexane-1,2,3,4,5-pentaol, 1-Deoxy-1-(methylamino)-D-glucitol, 1-Deoxy-1-methylaminosorbitol, D-(-)-N-Methylglucamine, Meglumin, Meglumine, Methylglucamin, Methylglucamine, N-Methyl-D(-)-glucamine, N-Methyl-D-glucamine, N-Methylglucamine, N-Methylsorbitylamine, NSC 52907, NSC 7391
InChI formel InChI=1S/C7H17NO5/c1-8-2-4(10)6(12)7(13)5(11)3-9/h4-13H,2-3H2,1H3/t4-,5+,6+,7+/m0/s1
SMIL CNC[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
IUPAC navn (2R,3R,4R,5S)-6-(methylamino)hexan-1,2,3,4,5-pentol
Molekylvægt (g/mol) 195.21
Mængde 250 mg
Formel vægt 195,1107 g/mol