missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Meglumine Diatrizoate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diatrizoic acid meglumine salt |
| CAS | 131-49-7 |
| Molekylær formel | C11 H9 I3 N2 O4 . C7 H17 N O5 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | Diatrizoic acid meglumine, D-Glucitol, 1-deoxy-1-(methylamino)-, 3,5-bis(acetylamino)-2,4,6-triiodobenzoate (1:1) (ACI), D-Glucitol, 1-deoxy-1-(methylamino)-, 3,5-bis(acetylamino)-2,4,6-triiodobenzoate (salt) (9CI), Benzoic acid, 3,5-bis(acetylamino)-2,4,6-triiodo-, compd. with 1-deoxy-1-(methylamino)-D-glucitol (1:1) (9CI), Benzoic acid, 3,5-diacetamido-2,4,6-triiodo-, compd. with 1-deoxy-1-(methylamino)glucitol (7CI), Benzoic acid, 3,5-diacetamido-2,4,6-triiodo-, compd. with 1-deoxy-1-methylaminosorbitol (6CI), Glucitol, 1-deoxy-1-(methylamino)-, 3,5-diacetamido-2,4,6-triiodobenzoate (salt), D- (8CI), Sorbitol, 1-deoxy-1-methylamino-, compd. with 3,5-diacetamido-2,4,6-triiodobenzoic acid (6CI), 3,5-Diacetamido-2,4,6-triiodobenzoic acid methylglucamine salt, Amidotrizoic acid methylglucamine salt, Angiografin, Angiografin 310, Angiografin 60, Angiografin 65, Angiographin, Angiovist 282, Cardiografin, Diatrizoate meglumine, Diatrizoate methylglucamine, Ditrizoate methylglucamine, Gastrografin, Hypaque 13.4, Hypaque 60, Hypaque M 30, Hypaque meglumine, Meglumine amidotrizoate, Meglumine diatrizoate, Methylglucamine 3,5-diacetamido-2,4,6-triiodobenzoate, Methylglucamine diacetyldiaminetriiodobenzoate, Methylglucamine diatrixoate, Methylglucamine diatrizoate, Methylglucammonium 2,4,6-triiodo-3,5-dipropionamidobenzoate, N-Methylglucamine diatrizoate, Reno M 60, Reno-M-Dip, Renograffin M 76, Renografin, Renurix, Unipaque, Urografic acid methylglucamine salt, Urovist |
| InChI formel | InChI=1S/C11H9I3N2O4.C7H17NO5/c1-3(17)15-9-6(12)5(11(19)20)7(13)10(8(9)14)16-4(2)18;1-8-2-4(10)6(12)7(13)5(11)3-9/h1-2H3,(H,15,17)(H,16,18)(H,19,20);4-13H,2-3H2,1H3/t;4-,5+,6+,7+/m.0/s1 |
| SMIL | CNC[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO.CC(=O)Nc1c(I)c(NC(=O)C)c(I)c(C(=O)O)c1I |
| IUPAC navn | 3,5-diacetamido-2,4,6-triiodobenzoic acid;(2R,3R,4R,5S)-6-(methylamino)hexane-1,2,3,4,5-pentol |
| Molekylvægt (g/mol) | 809.13 |
| Formel vægt | 808.8803 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?