Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Meglumine antimoniate
Artikelnummer. 15701769 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15701769 25 g 25g
15711769 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15701769 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 461140250
Request Bulk or Custom Format
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 133-51-7
Molekylær formel C7H17NO5·HO3Sb
Molekylvægt (g/mol) 365.97
InChI nøgle YPAUTKZODZLFQM-OVHUINQISA-K
PubChem CID 131664208
IUPAC navn antimony(3+);(2R,3R,4R,5S)-6-(methylamino)hexane-1,2,3,4,5-pentol;trihydroxide;hydrate
SMIL CNCC(C(C(C(CO)O)O)O)O.O.[OH-].[OH-].[OH-].[Sb+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Meglumine antimoniate
Mængde 25 g
Formel vægt 365.97
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Meglumine antimoniate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Deoxy-1-(methylamino)-D-glucitol