Få mere at vide
Megestrol Acetat, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11401701 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
11401701 1 g
1 options
Artikelnummer. 11401701 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219023501
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 595-33-5
Molekylær formel C24H32O4
Molekylvægt (g/mol) 384.516
InChI nøgle RQZAXGRLVPAYTJ-GQFGMJRRSA-N
Synonym megestrol acetate, niagestin, megace es, megestryl acetate, megace, megeron, ovaban, ovarid, pallace, magestin
PubChem CID 11683
IUPAC navn [(8R,9S,10R,13S,14S,17R)-17-acetyl-6,10,13-trimethyl-3-oxo-2,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl] acetate
SMIL CC1=CC2C(CCC3(C2CCC3(C(=O)C)OC(=O)C)C)C4(C1=CC(=O)CC4)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Megestrol Acetate
Mængde 1 g
Formel vægt 384.5
Fysisk form Fast stof