Få mere at vide
Megestrol Acetat, Mikromol™
Artikelnummer. 18011880
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
18011880 250 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18011880 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0532.07
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Megestrol acetat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Megestrol-17-acetate
CAS 595-33-5
Analyt- eller komponentnavne Megestrol-17-acetate
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C24 H32 O4
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Medroxyprogesterone Acetate Imp. G (EP), Megestrol Acetate, 6-Methyl-3,20-dioxopregna-4,6-dien-17-yl Acetate, 17-(Acetyloxy)-6-methylpregna-4,6-diene-3,20-dione, 17-Hydroxy-6-methylpregna-4,6-diene-3,20-dione acetate, 17-Acetoxy-6-methylpregna-4,6-diene-3,20-dione, 17alpha-Acetoxy-6-dehydro-6-methylprogesterone, 17alpha-Acetoxy-6-methylpregna-4,6-diene-3,20-dione, 17alpha-Hydroxy-6-methylpregna-4,6-diene-3,20-dione acetate, 5071, 6-Dehydro-6-methyl-17alpha-acetoxyprogesterone, 6-Methyl-17alpha-acetoxy-4,6-pregnadiene-3,20-dione, 6-Methyl-17alpha-hydroxy-Delta6-progesterone acetate, 6-Methyl-6-dehydro-17alpha-acetoxyprogesterone, 6-Methyl-Delta4,6-pregnadien-17alpha-ol-3,20-dione acetate, BDH 1298, DMAP, MGA, Magestin, Maygace, Megace, Megalia, Megeron, Megestat, Megestil, Megestin, Megestrol acetate, Megestryl acetate, NSC 71423, Nia, Niagestin, Ovaban, Ovarid, SC 10363, Medroxyprogesterone Acetate Impurity G
InChI formel InChI=1S/C24H32O4/c1-14-12-18-19(22(4)9-6-17(27)13-21(14)22)7-10-23(5)20(18)8-11-24(23,15(2)25)28-16(3)26/h12-13,18-20H,6-11H2,1-5H3/t18-,19+,20+,22-,23+,24+/m1/s1
SMIL CC(=O)O[C@@]1(CC[C@H]2[C@@H]3C=C(C)C4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)C(=O)C
IUPAC navn [(8R,9S,10R,13S,14S,17R)-17-acetyl-6,10,13-trimethyl-3-oxo-2,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl] acetat
Molekylvægt (g/mol) 384.51
Mængde 250 mg
Formel vægt 384,2301 g/mol