Få mere at vide
Megestrolacetat, LoGiCal
Artikelnummer. 30463230
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30463230 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30463230 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0532.07
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Megestrol-17-acetate
CAS 595-33-5
Analyt- eller komponentnavne Megestrol-17-acetate
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C24 H32 O4
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Medroxyprogesterone Acetate Imp. G (EP), Megestrol Acetate, 6-Methyl-3,20-dioxopregna-4,6-dien-17-yl Acetate, 17-(Acetyloxy)-6-methylpregna-4,6-diene-3,20-dione, 17-Hydroxy-6-methylpregna-4,6-diene-3,20-dione acetate, 17-Acetoxy-6-methylpregna-4,6-diene-3,20-dione, 17alpha-Acetoxy-6-dehydro-6-methylprogesterone, 17alpha-Acetoxy-6-methylpregna-4,6-diene-3,20-dione, 17alpha-Hydroxy-6-methylpregna-4,6-diene-3,20-dione acetate, 5071, 6-Dehydro-6-methyl-17alpha-acetoxyprogesterone, 6-Methyl-17alpha-acetoxy-4,6-pregnadiene-3,20-dione, 6-Methyl-17alpha-hydroxy-Delta6-progesterone acetate, 6-Methyl-6-dehydro-17alpha-acetoxyprogesterone, 6-Methyl-Delta4,6-pregnadien-17alpha-ol-3,20-dione acetate, BDH 1298, DMAP, MGA, Magestin, Maygace, Megace, Megalia, Megeron, Megestat, Megestil, Megestin, Megestrol acetate, Megestryl acetate, NSC 71423, Nia, Niagestin, Ovaban, Ovarid, SC 10363, Medroxyprogesterone Acetate Impurity G
InChI formel InChI=1S/C24H32O4/c1-14-12-18-19(22(4)9-6-17(27)13-21(14)22)7-10-23(5)20(18)8-11-24(23,15(2)25)28-16(3)26/h12-13,18-20H,6-11H2,1-5H3/t18-,19+,20+,22-,23+,24+/m1/s1
Løsningstype Fedt
SMIL CC(=O)O[C@@]1(CC[C@H]2[C@@H]3C=C(C)C4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)C(=O)C
IUPAC navn [(8R,9S,10R,13S,14S,17R)-17-acetyl-6,10,13-trimethyl-3-oxo-2,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl] acetat
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 384.51
Mængde 10 mg
Formel vægt 384,2301 g/mol