missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Megestrol Acetate-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Megestrol acetate 6-methyl-d3 |
| CAS | 162462-72-8 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C24 2H3 H29 O4 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | Pregna-4,6-diene-3,20-dione, 17-(acetyloxy)-6-(methyl-d3)-, 6-(Methyl-d3)megestrol acetate, Megestrol acetate-d3, Megestrol acetate D3 (6-methyl-D3), 17-(Acetyloxy)-6-(methyl-d3)pregna-4,6-diene-3,20-dione, 17α-Acetoxy-6-dehydro-6-(methyl-d3)progesterone, 17α-Acetoxy-6-(methyl-d3)pregna-4,6-diene-3,20-dione, 6-(Methyl-d3)-Δ4,6-pregnadien-17α-ol-3,20-dione acetate |
| InChI formel | InChI=1S/C24H32O4/c1-14-12-18-19(22(4)9-6-17(27)13-21(14)22)7-10-23(5)20(18)8-11-24(23,15(2)25)28-16(3)26/h12-13,18-20H,6-11H2,1-5H3/t18-,19+,20+,22-,23+,24+/m1/s1/i1D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])C1=C[C@@H]2[C@H](CC[C@@]3(C)[C@H]2CC[C@]3(OC(=O)C)C(=O)C)[C@@]4(C)CCC(=O)C=C14 |
| IUPAC navn | [(8R,9S,10R,13S,14S,17R)-17-acetyl-10,13-dimethyl-3-oxo-6-(trideuteriomethyl)-2,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl] acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 387.53 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?