Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Megestrolacetat
Artikelnummer. 17251172 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
17251172 5 g -
17241172 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17251172 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 465790050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
CAS: 595-33-5 | C24H32O4 | 384.52 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 595-33-5
Molekylvægt (g/mol) 384.52
InChI nøgle RQZAXGRLVPAYTJ-GQFGMJRRSA-N
IUPAC navn (1R,3aS,3bR,9aR,9bS,11aS)-1-acetyl-5,9a,lla-trimethyl-7-oxo-1H,2H,3H,3aH,3bH,7H,8H,9H,9aH,9bH,10H,11H,11aH-1-cyclopentahenylacetat
SMIL CC(=O)O[C@@]1(CC[C@H]2[C@@H]3C=C(C)C4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)C(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Megestrol acetate
Smeltepunkt 210,0 °C til 212,0 °C
Molekylær formel C24H32O4
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Opløselighed i vandig opløsning: .. Andre opløseligheder: opløselig i chloroform
Formel vægt 384.51