Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Megestrolacetat
Artikelnummer. 17241172 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
17241172 1 g 1g
17251172 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Artikelnummer. 17241172 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 465790010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 595-33-5
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Megestrol acetate
Smeltepunkt 210.0°C to 212.0°C
Molekylær formel C24H3204
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Solubility aq. soln.: .. Other solubilities: soluble in chloroform
Formel vægt 384.51