Få mere at vide
Micronova™ MegaWringer™ Flat Head Mop Wringer
Artikelnummer. 16205172 Shop alle Micronova produkter
Skift visning
Materiale:
Rustfrit stål (304), elektropoleret, polyketon
Artikelnummer. Materiale
16205172 Rustfrit stål (304), elektropoleret, polyketon
1 options
Artikelnummer. 16205172 Leverandør Micronova™ Leverandørnr. W94
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6900.00 DKK
    6361.84 DKK / Pakke med 1
    Spare 538.16 DKK
    7% Slukket
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Unik moppevrider i rustfrit stål og polyketon med fladt hoved, der bruger moppehåndtagets løftestang til at udøve et nedadgående vridetryk, hvilket fjerner behovet for at bøje og presse under rengøring.
De Micronova MegaWringer™ Flat Head Mop Wringer har et unikt design, der udnytter moppehåndtaget til at udøve et nedadgående vridningstryk for effektivt at vride mopper med flad hoved med minimal indsats.
  • Dunpresser er ideel til konsekvent vridning af flad hovedmoppe
  • Ergonomisk, nem at bruge med minimalt tryk, ingen bøjning af operatøren, handling med én hånd
  • Beskytter mod operatørens håndled og rygbelastning
  • Ingen vogn nødvendig
  • Fungerer med B-7 spande i BucketBinder Systemer eller Slim-T Vogne
  • Enheden er kompakt, nem at transportere og opbevare og vejer mindre end 5 pund
  • Elektropoleret rustfrit stål med støbte polyketonkomponenter
  • Holder til stærke desinfektionsmidler
  • Autoklaverbar
Tekniske data
Produkttype Moppe Wringer
Materiale Rustfrit stål (304), elektropoleret, polyketon
Autoklaverbar Autoklaverbar
Plejevejledning Opbevares ved omgivende temperatur. Skyl for at fjerne desinfektionsmiddel før autoklavering eller opbevaring.
Certificeringer/compliance Overensstemmelsescertifikat
Dimensioner 20,5 x 4 x 10 tommer.
Til brug med (applikation) Rengøring af vægge, gulve og lofter
Til brug med (udstyr) B-7 og B-7 AC Serie spand
Højde (engelsk) 10''
Højde (metrisk) 25 cm
Længde (engelsk) 20,5''
Længde (metrisk) 65 cm
Mængde 1 stk.
Sterilitet Ikke steril
Bredde (engelsk) 4 tommer
Bredde (metrisk) 10 cm