Få mere at vide
uvex Megasonic svejsebeskyttelsesbriller
Artikelnummer. 17797699 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Engangs:
Genanvendelig
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Engangs Pakningsstørrelse
17797699 Genanvendelig Hver
1 options
Artikelnummer. 17797699 Leverandør uvex Leverandørnr. 9320045
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    161.00 DKK
    153.06 DKK / Pakke med 1
    Spare 7.94 DKK
    4% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 05-11-2026
De Uvex Megasonic har et virkelig panoramisk synsfelt med klarhed i alle retninger - selv under vanskelige forhold.
Det sporty, ergonomiske design og den ultrakomfortable pasform betyder, at disse beskyttelsesbriller både beskytter og giver dig mulighed for at komme videre med din dag.
Generelle funktioner
  • Funktionelle briller i skibrilledesign med panoramaudsigt
  • Unikt, rammeløst objektivdesign med maksimalt optimeret synsfelt for bedre fareopfattelse og øget sikkerhed
  • Robust polycarbonat linse med gennemprøvet uvex supravision belægningsteknologi– permanent anti-dug og ridsefast linse
  • Bæredygtig fordel: pandebånd kan udskiftes om nødvendigt
  • Metalfri
Beskyttelsesfunktioner
  • Certificeret i overensstemmelse med EN 166 (personlig øjenbeskyttelse) og EN 170 (UV-filtre)
  • UV400– 100 % beskyttelse mod farlig UVA- og UVB-stråling til 400 nm
  • Øget mekanisk styrke– BT-mærkning (120 m/s; testet under ekstreme temperaturer -5 °C, +55 °C)
Komfortfunktioner
  • Blød, adaptiv ansigtspude giver en universel pasform til forskellige hoved- og ansigtsformer og en tæt pasform uden trykpunkter
  • Generøst indvendigt volumen og fordybninger til brillernes sidearme tillader behagelig brug uden trykpunkter, selv for brillebrugere
  • Indirekte ventilationssystem øger luftcirkulationen
  • 30 mm bred længde justerbar stof hovedbøjle for optimalt hold og individuel justering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Linsetype Infradur Plus
Linsebelægning Anti-dug
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 166, EN 169
Linsefarve Svejseskærm 5, Grå
Produkttype Svejsebriller
Ramme farve Sort
Inkluderer Tekstil pandebånd
Materiale Polycarbonat
Engangs Genanvendelig
Linse materiale Polycarbonat
Rammemateriale Plast
UV beskyttelse UV400