Beskrivelse
- Det sporty, ergonomiske design og den ultrakomfortable pasform betyder, at disse beskyttelsesbriller både beskytter og giver dig mulighed for at komme videre med din dag. Også perfekt til dem, der bærer receptpligtige briller, da de har en generøs indvendig volumen.
Tekniske data
Tekniske data
| Linsebelægning | Ubelagt |
| Linsefarve | Klar |
| Produkttype | Fuldt visningsbriller |
| Materiale | Polycarbonat |
| Engangs | Genanvendelig |
| Linse materiale | Polycarbonat |
| Rammemateriale | Plast |
| UV beskyttelse | UV400 |
| Rammetype | Klassisk |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |