Få mere at vide
uvex Megasonic beskyttelsesbriller
Artikelnummer. 17707709 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Linsefarve:
Brun (23 %)
Klar
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Linsefarve
17707709 Brun (23 %)
17747749 Klar
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17707709 Leverandør uvex Leverandørnr. 9320223
Forventet forsendelse: 16-11-2026
De Uvex Megasonic har et virkelig panoramisk synsfelt med klarhed i alle retninger - selv under vanskelige forhold.
Det sporty, ergonomiske design og den ultrakomfortable pasform betyder, at disse beskyttelsesbriller både beskytter og giver dig mulighed for at komme videre med din dag.
Generelle funktioner
  • Funktionelle briller i skibrilledesign med panoramaudsigt
  • Unikt, rammeløst objektivdesign med maksimalt optimeret synsfelt for bedre fareopfattelse og øget sikkerhed
  • Robust polycarbonat linse med gennemprøvet uvex supravision belægningsteknologi– permanent anti-dug og ridsefast linse
  • Bæredygtig fordel: pandebånd kan udskiftes om nødvendigt
  • Metalfri
Beskyttelsesfunktioner
  • Certificeret i overensstemmelse med EN 166 (personlig øjenbeskyttelse) og EN 170 (UV-filtre)
  • UV400– 100 % beskyttelse mod farlig UVA- og UVB-stråling til 400 nm
  • Øget mekanisk styrke– BT-mærkning (120 m/s; testet under ekstreme temperaturer -5 °C, +55 °C)
Komfortfunktioner
  • Blød, adaptiv ansigtspude giver en universel pasform til forskellige hoved- og ansigtsformer og en tæt pasform uden trykpunkter
  • Generøst indvendigt volumen og fordybninger til brillernes sidearme tillader behagelig brug uden trykpunkter, selv for brillebrugere
  • Indirekte ventilationssystem øger luftcirkulationen
  • 30 mm bred længde justerbar stof hovedbøjle for optimalt hold og individuel justering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Linsetype Kemikalieresistent
Linsebelægning Anti-dug, Ridsefast
Farve Grå, sort
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 166, EN 172
Linsefarve Brun (23 %)
Produkttype Anti-dug beskyttelsesbriller
Materiale til pandebånd Tekstil
Materiale Polycarbonat
Engangs Genanvendelig
Linse materiale Polycarbonat
Rammemateriale Plast
UV beskyttelse UV400
Rammetype Standard