Få mere at vide
uvex Megasonic Clear CR
Artikelnummer. 17860747 Shop alle Uvex produkter
:
Linsetype: Sikkerhedsbriller
Artikelnummer. 17860747
Brand: uvex 9320500
Dette produkts revolutionerende linsedesign har et exceptionelt synsfelt med klarhed i alle retninger, selv under vanskelige forhold. Det sporty, ergonomiske design og den ultrakomfortable pasform betyder, at disse beskyttelsesbriller både beskytter og giver dig mulighed for at komme videre med din dag.
  • Funktionelle sikkerhedsbriller i skibrilledesign med et ægte panoramisk synsfelt
    specielt designet til gentagen autoklave sterilisering (20 gange i 20 minutter hver ved maksimalt 121 °C)
  • Rammeløst linsedesign for kant-til-kant optisk klarhed og øget sikkerhed
  • Blød, adaptiv ansigtsforsegling, der giver en universel pasform til forskellige hoved- og ansigtsformer samt en tæt pasform uden trykpunkter
  • Generøs indvendig volumen til at rumme receptpligtige briller og stelfordybninger til at lokalisere sidearme, hvilket sikrer en behagelig pasform
  • Indirekte ventilationssystem øger luftcirkulationen
  • Længdejusterbar for optimal lavtrykshold og individuel tilpasningsevne
  • Robust polycarbonat linse med gennemprøvet uvex supravision belægningsteknologi
  • Permanent anti-dug og ridsefast linse
  • UV 400 -100 % beskyttelse mod farlig UVA- og UVB-stråling op til 400 nm
  • Metalfri
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Linsetype Uvex supravision ren
Linsebelægning Anti-dug
Linsefarve Klar
Produkttype Sikkerhedsbriller
Ramme farve Hvid
Materiale til pandebånd Silikone
Materiale Polycarbonat
Engangs Genanvendelig
Linse materiale Polycarbonat
Rammemateriale TPE
UV beskyttelse UV400
Rammetype Rammeløs