Få mere at vide
Invitrogen™ MegaScript™ T7 Transcription Kit Plus
Artikelnummer. 31662351
Skift visning
Antal reaktioner:
1000 reaktioner
25 reaktioner
50 reaktioner
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Antal reaktioner
31662351 25 reaktioner
17984681 50 reaktioner
17945051 50 reaktioner
17934741 1000 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 31662351 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. A5762225
 Begrænset vare
På lager
MegaScript T7 Transcription Kit Plus indeholder alle reagenser og buffere, der er nødvendige for in vitro-syntese af store mængder RNA, er egnet til fuld- eller delvist modificeret nukleotidsubstitution for at producere modificeret RNA og muliggør brug af forskellige cap-analoger.
MegaScript T7 Transcription Kit Plus indeholder alle reagenser og buffere, der er nødvendige for in vitro-syntese af store mængder RNA. Hver 20-L μ reaktion giver i gennemsnit 100 μg RNA, mens den opskalerede protokol giver op til 1 mg RNA. Dette sæt er egnet til fuld- eller delvist modificeret nukleotidsubstitution for at producere modificeret RNA. Den er også velegnet til co-transkriptionel capping med cap-analoger for at fremstille caped RNA, der kan oversættes til protein. Skaler nemt fra RUO til med GMP inddragelse af TheraPure reagenser, hvilket eliminerer reoptimering under opskalering.
Funktionerne MegaScript i T7 Transcription Kit Plus inkluderer:
  • Optimeret til at opnå høje mRNA-udbytter (>5 mg/ml)
  • Fleksibel—tillader brug af modificerede nukleotider og/eller hætteanaloger såsom ARCA eller CleanCap
  • Inkluderer GFP-kontrolskabelon
  • Bestående af reagenser af høj kvalitet (TheraPure); eliminerer behovet for at kvalificere nye reagenser under opskalering
  • Fås i to størrelser: 50 og 1000 reaktioner
MegaScript T7 Transcription Kit Plus kræver en lineariseret DNA-skabelon med en T7 RNA-polymerasepromotor for at skabe >5 mg/ml RNA. MEGAscript-kits er beregnet til syntese af store mængder umærket eller lav-specifik aktivitet RNA til en række anvendelser, herunder transfektioner, prækliniske mRNA-terapeutiske mRNA-studier, mikroinjektioner, in vitro-translation samt analyse af RNA-struktur og -funktion. Bemærk, at dette sæt ikke skaber capped RNA, hvilket er nødvendigt for translationelle studier. MEGAscript-kits anbefales ikke til syntese af høj-specifik aktivitetsprober.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Celletype HEK293, 293, HeLa, CHO-K1, CHO, Jurkat, Primære humane T-celler, Primære celler, Stamceller, iPSC, NIH-3T3, HepG2, A549, HUVEC
Endelig produkttype Syntetisk mRNA
Format Gratis Dyreoprindelsessæt
Isoleringsteknologi Spinsøjle af silica
Oprensningsmål mRNA
Prøvetype mRNA, Total RNA
Antal reaktioner 25 reaktioner
Produktlinje MEGAscript
Produkttype T7 In vitro transkriptionskit
Mængde 25 Reaktioner
Promotor T7
Forsendelsestilstand Tøris
Udbytte >100 μg
Udgangsmateriale PCR-produkter, lineariseret DNA-plasmid
Vis mere Vis mindre
Må kun benyttes til forskning.