Få mere at vide
Invitrogen™ MEGAscript™ SP6 transkriptionssæt
Artikelnummer. 10584245
Skift visning
Produkttype:
SP6 in vitro transkriptionssæt
Sæt med manuelt gear
Mængde:
40 reaktioner
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Mængde Pakningsstørrelse
10584245 SP6 in vitro transkriptionssæt 40 reaktioner Hver
10418644 Sæt med manuelt gear - Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10584245 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. AM1330
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Syntetiser 10 til 50 gange mængden af RNA produceret af konventionelle transkriptionsreaktioner
Nye transkriptionsreaktionsbetingelser og Ambions patenterede højudbytteteknologi muliggør syntese af 10 til 50 gange mængden af RNA produceret af konventionelle transkriptionsreaktioner. hver Ambion sættet indeholder tilstrækkelige reagenser til 40 reaktioner.
  • Eksklusiv teknologi med ultrahøjt udbytte er hurtig: 2 timers reaktionstid
  • Amplificerer aRNA til genarray-analyse og andre applikationer
  • Inkorporerer effektivt mange modificerede nukleotider
  • En typisk μ20 L MEGAscript-reaktion μmed 1 g af pTRI-Xef-1α kontrolskabelon vil give over 100 μg transkript
  • Alsidighed af MEGAscript-kittet giver mulighed for manipulation af reaktionerne til at inkludere specialiserede reagenser såsom modificerede nukleotider, cap-analog eller yderligere polymerase
  • Tilbehørsprodukter:
  • MessageAmp™ aRNA Amplification Kits er drevet af MEGAscript-teknologi og er udviklet specielt til amplifikation af cRNA forud for array-analyse. For at oprense in vitro transkriptionsprodukter fra frie nukleotider, bufferkomponenter og enzymer, brug MEGAclear™ Kit (fabrikant nr. AM1908) og MEGAclear-96 kit (fabrikant nr. AM1909).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring SP6 Enzyme Mix, 10X Reaction Buffer, ATP Solution, CTP Solution, GTP Solution, UTP Solution, pTRI-Xef, TURBO DNase, Ammonium Acetate Stop Solution, Lithium Chloride Precipitation Solution og Gel Loading Buffer II opbevares alle på– 20 °C. Nukleasefrit vand kan opbevares ved enhver temperatur.
Endelig produkttype Syntetisk mRNA, mRNA
Format Sæt
Prøvetype mRNA, Syntetisk mRNA
Til brug med (applikation) In vitro transkription, syntetisk mRNA, mRNA, transfektion, LNP'er, GENEart, lineariseret DNA-plasmid, levering, PCR-produkter
Antal reaktioner 40 reaktioner
Produktlinje Ambion, MEGAscript
Produkttype SP6 in vitro transkriptionssæt
Mængde 40 reaktioner
Promotor SP6
Forsendelsestilstand Tøris
Udbytte 100μ g
Udgangsmateriale PCR-produkter, lineariseret DNA-plasmid