Få mere at vide
Invitrogen™ MEGAscript™ RNAi Kit
Artikelnummer. 10536935
Skift visning
Mængde:
20 reaktioner
Pakningsstørrelse:
20 reaktioner
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10536935 20 reaktioner 20 reaktioner
1 options
Artikelnummer. 10536935 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. AM1626
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
MEGAscript™ RNAi Kit
De Invitrogen™ MEGAscript™ RNAi Kit er til syntese af store massemængder af dsRNA til RNAi-eksperimenter i ikke-pattedyrssystemer. MEGAscript RNAi Kit bruger Invitrogen's patenteret højtydende transkriptionsteknologi og inkluderer reagenser til transkription, nukleasefordøjelse og oprydning. Sættet indeholder tilstrækkelige reagenser til 20 reaktioner.
Syntetisere store mængder af dsRNA:
Evnen til at generere store mængder rent, dobbeltstrenget RNA er afgørende for succesen med RNAi-eksperimenter. MEGAscript RNAi Kit giver RNAi-forskere mulighed for at syntetisere 50 μtil 100 g eller mere dobbeltstrenget RNA i en enkelt transkriptionsreaktion. Udbyttet er typisk 10 –50 gange mængden af RNA produceret ved konventionelle transkriptionsreaktioner. DNA af enten PCR- eller plasmidoprindelse kan anvendes som skabelon for transkriptionsreaktionen. Sense- og antisense-strengene kan syntetiseres fra en PCR-genereret DNA-skabelon indeholdende T7 RNA-polymerase-promotorer på begge ender af skabelonen, hvilket eliminerer behovet for et separat annealingstrin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Indhold og opbevaring T7 Enzyme Mix, 10X T7 Reaction Buffer, ATP Opløsning, CTP-opløsning, GTP-opløsning, UTP-opløsning, 10X bindingsbuffer, elueringsopløsning, RNase, DNase I, 10X fordøjelsesbuffer, 2X vaskeopløsning og kontrolskabelon er alle gemt på– 20 °C, nukleasefrit vand kan opbevares ved enhver temperatur. Filterpatroner og opsamlingsrør opbevares ved stuetemperatur.
Kontroltype Transskriptionskontrol
Prøvetype Dobbeltstrenget RNA (lang)
Antal reaktioner 20 reaktioner
Produktlinje Ambion, MEGAscript
Mængde 20 reaktioner
Forsendelsestilstand Våd is
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.