Få mere at vide
Invitrogen™ MEGAscript™ RNAi Kit med manual
Beskrivelse
De Invitrogen™ MEGAscript™ RNAi Kit er til syntese af store massemængder af dsRNA til RNAi-eksperimenter i ikke-pattedyrssystemer. MEGAscript RNAi Kit bruger Invitrogen's patenteret højtydende transkriptionsteknologi og inkluderer reagenser til transkription, nukleasefordøjelse og oprydning. Sættet indeholder tilstrækkelige reagenser til 20 reaktioner.
Syntetisere store mængder af dsRNA:
Evnen til at generere store mængder rent, dobbeltstrenget RNA er afgørende for succesen med RNAi-eksperimenter. MEGAscript RNAi Kit giver RNAi-forskere mulighed for at syntetisere 50 μtil 100 g eller mere dobbeltstrenget RNA i en enkelt transkriptionsreaktion. Udbyttet er typisk 10 –50 gange mængden af RNA produceret ved konventionelle transkriptionsreaktioner. DNA af enten PCR- eller plasmidoprindelse kan anvendes som skabelon for transkriptionsreaktionen. Sense- og antisense-strengene kan syntetiseres fra en PCR-genereret DNA-skabelon indeholdende T7 RNA-polymerase-promotorer på begge ender af skabelonen, hvilket eliminerer behovet for et separat annealingstrin.
Syntetisere store mængder af dsRNA:
Evnen til at generere store mængder rent, dobbeltstrenget RNA er afgørende for succesen med RNAi-eksperimenter. MEGAscript RNAi Kit giver RNAi-forskere mulighed for at syntetisere 50 μtil 100 g eller mere dobbeltstrenget RNA i en enkelt transkriptionsreaktion. Udbyttet er typisk 10 –50 gange mængden af RNA produceret ved konventionelle transkriptionsreaktioner. DNA af enten PCR- eller plasmidoprindelse kan anvendes som skabelon for transkriptionsreaktionen. Sense- og antisense-strengene kan syntetiseres fra en PCR-genereret DNA-skabelon indeholdende T7 RNA-polymerase-promotorer på begge ender af skabelonen, hvilket eliminerer behovet for et separat annealingstrin.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | T7 Enzyme Mix, 10X T7 Reaction Buffer, ATP Opløsning, CTP-opløsning, GTP-opløsning, UTP-opløsning, 10X bindingsbuffer, elueringsopløsning, RNase, DNase I, 10X fordøjelsesbuffer, 2X vaskeopløsning og kontrolskabelon er alle gemt på– 20 °C, nukleasefrit vand kan opbevares ved enhver temperatur. Filterpatroner og opsamlingsrør opbevares ved stuetemperatur. |
| Kontroltype | Transskriptionskontrol |
| Prøvetype | Dobbeltstrenget RNA (lang) |
| Antal reaktioner | 20 reaktioner |
| Produktlinje | Ambion, MEGAscript |
| Mængde | 20 reaktioner |
| Forsendelsestilstand | Våd is |