Beskrivelse
Arter: Mus, Rotte
Ordreinfo
Forsendelsesbetingelser: Rumtemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved -20 °C. |
| GC-Rich PCR-ydelse | Lav |
| PCR metode | 2-trins RT-qPCR |
| Primer | RT Primere |
| Produktlinje | Megaplex , TaqMan |
| Produkttype | RT Primer |
| Mængde | 50 reaktioner |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Arter | Rotte, mus |
| Tilstrækkelig til | 50 reaktioner |
| Vis mere |