Beskrivelse
Arter: Mus, Rotte
Ordreinfo
Forsendelsesbetingelser: Rumtemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 10X |
| Indhold og opbevaring | Indeholder μ50 L 10X primere og 1 ml 25 mM MgCl2 . Opbevares ved -15° til -25 °C. |
| GC-Rich PCR-ydelse | Høj |
| PCR metode | qPCR |
| Primer | RT Primere |
| Produktlinje | Megaplex , TaqMan |
| Produkttype | RT Primer |
| Mængde | 50 reaktioner |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Arter | Rotte, mus |
| Vis mere |