Få mere at vide
Applied Biosystems™ Megaplex™ RT Primere, Human Pool Set v3.0
Shop alle Applied Biosystems produkter
Beskrivelse
Designet til at strømline eksperimentelle arbejdsgange, Megaplex™ RT-primere giver en enkelt reaktionsløsning, når cDNA forberedes til real-time PCR-analyse på en TaqMan™ MicroRNA Array. Human Pool Set v3.0 indeholder to Megaplex™ RT Primer Pools, Pools A v2.1 og B v3.0. Tilsammen dækker puljerne 754 unikke mikroRNA'er. Derudover indeholder hver pool de samme 4 kontroller. MicroRNA-målene repræsenteret i Human Pool A har tendens til at være bedre karakteriseret, mere ⁄bredt udtrykt og eller udtrykt på et højere niveau sammenlignet med Human Pool B, mens mikroRNA-målene repræsenteret i Human Pool B har tendens til at være mindre velkarakteriseret, mere snævert ⁄udtrykt og eller udtrykt på et lavere niveau sammenlignet med Human Pool A. Human Pool Set v3.0 er beregnet til brug med TaqMan™ Array Human MicroRNA Card Set v3.0, men det kan også bruges til at forberede cDNA til realtidsanalyse ved hjælp af den enkelte TaqMan™ MicroRNA assays.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved -20 °C. |
| GC-Rich PCR-ydelse | Høj |
| PCR metode | qPCR |
| Primer | RT Primere |
| Produktlinje | Megaplex |
| Produkttype | RT Primer |
| Mængde | 50 reaktioner |
| Arter | ADN |
| Tilstrækkelig til | 50 reaktioner |
| Til brug med (applikation) | miRNA-analyse |
| Vis mere |