Beskrivelse
Designet til at strømline eksperimentelle arbejdsgange, Megaplex™ RT-primere giver en enkelt reaktionsløsning, når cDNA forberedes til real-time PCR-analyse på en TaqMan™ MicroRNA Array. Human Pool B v3.0 indeholder RT-primere til 377 unikke mikroRNA'er og 4 kontroller. De mikroRNA-mål, der er repræsenteret i denne pulje, har tendens til at være mindre velkarakteriseret, ⁄mere snævert udtrykt og eller udtrykt på et lavere niveau sammenlignet med Human Pool A. Human Pool B v3.0 er beregnet til brug med TaqMan™ Array Human MicroRNA B Card v3.0, men det kan også bruges til at forberede cDNA til realtidsanalyse ved hjælp af den enkelte TaqMan™ MicroRNA assays.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved -20 °C |
| GC-Rich PCR-ydelse | Lav |
| PCR metode | qPCR |
| Primer | RT Primere |
| Produktlinje | Megaplex |
| Produkttype | RT Primer |
| Mængde | 50 reaktioner |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Arter | ADN |
| Tilstrækkelig til | 50 reaktioner |
| Vis mere |