Få mere at vide
Applied Biosystems™ Megaplex™ RT Primere, Human Pool A v2.1
Shop alle Applied Biosystems produkter
Mængde:
50 reaktioner
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Designet til at strømline eksperimentelle arbejdsgange, Megaplex™ RT-primere giver en enkelt reaktionsløsning, når cDNA forberedes til real-time PCR-analyse på en TaqMan™ MicroRNA Array. Human Pool A v2.1 indeholder RT-primere for 377 unikke mikroRNA'er og 4 kontroller. MikroRNA-målene repræsenteret i denne pulje har tendens til at være bedre karakteriseret, mere bredt ⁄udtrykt og eller udtrykt på et højere niveau sammenlignet med Human Pool B. Human Pool A v2.1 er beregnet til brug med TaqMan™ Array, Human MicroRNA A Card v2.0, det kan dog også bruges til at forberede cDNA til realtidsanalyse ved hjælp af den enkelte TaqMan™ MicroRNA assays.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved -20 °C. |
| GC-Rich PCR-ydelse | Høj |
| PCR metode | qPCR |
| Grønne funktioner | Bæredygtig emballage |
| Primer | RT Primere |
| Produktlinje | Megaplex , TaqMan |
| Produkttype | RT Primer |
| Mængde | 50 reaktioner |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Arter | ADN |
| Vis mere |