Beskrivelse
Applied Biosystems™ Megaplex™ Primer Pools, Rodent Pool A er tilgængelig under et enkelt varenummer, der indeholder både Megaplex™ RT Primere og Megaplex™ PreAmp Primere, gnaverpools A. Megaplex™ RT Primere, Rodent Pools A indeholder RT-primere for 335 og 226 unikke mikroRNA'er for henholdsvis mus og rotter plus 4 artsspecifikke kontroller. Til brug, når analysefølsomhed er af yderste vigtighed, Megaplex™ PreAmp Primere forbedrer betydeligt evnen til at detektere lavt udtrykte mikroRNA'er, hvilket muliggør generering af en omfattende ekspressionsprofil ved brug af langt mindre prøve, så lavt som 1 ng af input total RNA. MikroRNA-målene repræsenteret i denne pulje har tendens til at være bedre karakteriseret, mere ⁄bredt udtrykt og eller udtrykt på et højere niveau sammenlignet med gnaverpool B. Gnaverpool A er beregnet til brug med TaqMan™ Rodent MicroRNA A Array v2.0, men det kan også bruges til at forberede cDNA til realtidsanalyse ved hjælp af den enkelte TaqMan™ MicroRNA assays.
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 10X |
| Indhold og opbevaring | Indeholder μ150 L 10X primere (Megaplex™ PreAmp Primere, Rodent Pool A) og μ50 L 10X primer (Megaplex™ RT Primere, Rodent Pool A). Opbevares ved -15 til -25 °C. |
| GC-Rich PCR-ydelse | Høj |
| PCR metode | qPCR |
| Primer | RT Primere, PreAmp Primere |
| Produktlinje | Megaplex , TaqMan |
| Produkttype | Primer Pool |
| Mængde | 50 reaktioner |
| Arter | Rotte, mus |
| Tilstrækkelig til | 50 reaktioner |
| Vis mere |