Få mere at vide
Applied Biosystems™ Megaplex™ Primer Pools, Human Pools Set v3.0
Shop alle Applied Biosystems produkter
Beskrivelse
Megaplex™ Primer Pools, Human Pools Set v3.0 er tilgængelig under et enkelt varenummer, der indeholder Megaplex™ RT Primers Human Pool A v2.1, Megaplex™ RT Primers Human Pool B v3.0, Megaplex™ PreAmp Primere, Human Pool A v2.1 og Megaplex™ PreAmp Primere, Human Pool B v3.0. Megaplex™ Primer Pools, Human Pools Set v3.0 indeholder RT-primere til 754 unikke mikroRNA'er plus 4 kontroller. Til brug, når analysefølsomhed er af yderste vigtighed, Megaplex™ PreAmp Primere forbedrer betydeligt evnen til at detektere lavt udtrykte mikroRNA'er, hvilket muliggør generering af en omfattende ekspressionsprofil ved brug af langt mindre prøve, så lavt som 1 ng af input total RNA. De Megaplex™ Primer Pools, Human Pools Set v3.0 er beregnet til brug med TaqMan™ Array Human MicroRNA Card Set v3.0, men det kan også bruges til at forberede cDNA til realtidsanalyse ved hjælp af den enkelte TaqMan™ MicroRNA assays.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved -20 °C |
| GC-Rich PCR-ydelse | Lav |
| PCR metode | qPCR |
| Primer | RT Primere, PreAmp Primere |
| Produktlinje | Megaplex |
| Produkttype | Primer Pool |
| Mængde | 50 reaktioner |
| Arter | ADN |
| Tilstrækkelig til | 50 reaktioner |
| Til brug med (applikation) | miRNA-analyse |
| Vis mere |