Få mere at vide
Applied Biosystems™ Megaplex™ Primer Pools, Human Pools B v3.0
Shop alle Applied Biosystems produkter
Beskrivelse
Megaplex™ Primer Pools, Human Pools B v3.0 er tilgængelig under et enkelt varenummer, der indeholder både Megaplex™ RT Primere og Megaplex™ PreAmp Primere, Human Pools B v3.0. Megaplex™ RT Primere, Human Pool B v3.0 indeholder RT-primere til 377 unikke mikroRNA'er og 4 kontroller. Til brug, når analysefølsomhed er af yderste vigtighed, Megaplex™ PreAmp Primere forbedrer betydeligt evnen til at detektere lavt udtrykte mikroRNA'er, hvilket muliggør generering af en omfattende ekspressionsprofil ved brug af langt mindre prøve, så lavt som 1 ng af input total RNA. MikroRNA-målene repræsenteret i denne pulje har tendens til at være mindre velkarakteriseret, mere snævert udtrykt ⁄og eller udtrykt på et lavere niveau sammenlignet med Human Pool A. Megaplex™ Primer Pools, Human Pools B v3.0 er beregnet til brug med TaqMan™ Array Human MicroRNA B Card v3.0, men de kan også bruges til at forberede cDNA til realtidsanalyse ved hjælp af den enkelte TaqMan™ MicroRNA assays.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved -20 °C |
| GC-Rich PCR-ydelse | Lav |
| PCR metode | qPCR |
| Primer | RT Primere, PreAmp Primere |
| Produktlinje | Megaplex |
| Produkttype | Primer Pool |
| Mængde | 50 reaktioner |
| Arter | ADN |
| Tilstrækkelig til | 50 reaktioner |
| Til brug med (applikation) | miRNA-analyse |
| Vis mere |