Få mere at vide
Applied Biosystems™ Megaplex™ PreAmp Primere, Rodent Pool B v3.0
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11630139 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
50 reaktioner
Pakningsstørrelse:
50 reaktioner
Artikelnummer. Mængde unitSize
11630139 50 reaktioner 50 reaktioner
1 options
Artikelnummer. 11630139 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 4444308
Til brug, når analysefølsomhed er af yderste vigtighed, Megaplex™ PreAmp Primere forbedrer betydeligt evnen til at detektere lavt udtrykte mikroRNA'er.
Arter: Mus, Rotte
Ordreinfo
Forsendelsesbetingelser: Rumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares ved -20 °C
GC-Rich PCR-ydelse Lav
PCR metode qPCR
Primer PreAmp Primere
Produktlinje Megaplex , TaqMan
Produkttype Preamp Primer
Mængde 50 reaktioner
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Arter Rotte, mus
Tilstrækkelig til 50 reaktioner
Antal reaktioner 50 reaktioner