Få mere at vide
Applied Biosystems™ Megaplex™ PreAmp Primere, Human Pool Set v3.0
Shop alle Applied Biosystems produkter
Beskrivelse
Til brug, når analysefølsomhed er af yderste vigtighed, Megaplex™ PreAmp Primere forbedrer betydeligt evnen til at detektere lavt udtrykte mikroRNA'er, hvilket muliggør generering af en omfattende ekspressionsprofil ved brug af langt mindre prøve, så lavt som 1 ng af input total RNA. Med indhold matchet til Megaplex™ RT Primere, Megaplex™ PreAmp Primere, Human Pool Set v3.0 bruges sammen med Megaplex™ RT Primere, Human Pool Set v3.0. Efter omvendt transskription vha Megaplex™ RT Primere, Megaplex™ PreAmp Primere sammen med TaqMan™ PreAmp Master Mix amplificerer alle mikroRNA'er ensartet før kvantificering ved realtids-PCR ved hjælp af TaqMan™ Array MicroRNA-kort.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved -20 °C |
| GC-Rich PCR-ydelse | Lav |
| PCR metode | qPCR |
| Primer | PreAmp Primere |
| Produktlinje | Megaplex |
| Produkttype | Preamp Primer |
| Mængde | 50 reaktioner |
| Arter | ADN |
| Tilstrækkelig til | 50 reaktioner |
| Antal reaktioner | 50 reaktioner |