Få mere at vide
Thermo Scientific™ Megafuge ST4 Plus-centrifugeserien
Shop alle Thermo Scientific produkter
Beskrivelse
ST4/ST4R Plus-seriens centrifuger leveres som standard med et brugervenligt tastatur og et LCD-display med høj kontrast. Denne højkapacitets og alsidige enhed tilbyder en ensartet præstation og er ideel til rutinemæssige anvendelser. Skift hurtigt og sikkert mellem 13 unikke rotormuligheder med den værktøjsløse Auto-Lock-rotorudveksling. Kan købes individuelt eller i praktiske anvendelsesbaserede pakker.
Cellekulturpakker inkluderer centrifugen, rotoren, ClickSeal-bioindeslutningslåg og et sæt med fire 15 ml og 50 ml koniske røradaptere.
Blodrørspakker inkluderer centrifugen, rotoren, ClickSeal-bioindeslutningslåg og et sæt med fire 5/7 mL og 9/10 mL blodrørsadaptere.
Let at bruge:
- Intuitive kontroller forenkler betjeningen og giver detaljerede oplysninger om en lang række driftsparametre og behandlingsstatus for optimal ydeevne.
- Moderne industrielt design understøtter kontinuerlig forbedring af rotorbelastningsergonomi, brugersikkerhed og aktuelle nødvendige certificeringer
- Motoriseret låglås muliggør en nedadgående bevægelse af én finger for den nemmeste lukning og låsning af centrifugelåget, selv på høje borde.
Thermo Scientific™ Auto-Lock™ III-rotorsystem:
- Sikkert låsesystem muliggør nem trykknapinstallation og udskiftning af rotorer.
- Systemet sparer tid, når du skifter mellem anvendelser.
- Nem adgang til rotorkammeret giver hurtig rengøring, et sundere arbejdsmiljø og en længere levetid.
Thermo Scientific™ ClickSeal™-spandforseglingssystem:
- Bioindeslutningsløsningen forsegler med et snuptag; eliminerer skruelåg og komplicerede clips.
- Systemet har handskevenlig åbn/luk-funktion med én hånd.
- Systemet er certificeret af CAMR™ i Porton Down, Storbritannien.
Thermo Scientific™ SMARTSpin™-teknologi
- Avanceret rotorstyringssystem maksimerer acceleration, bremsning og restbelastningsubalance for hver rotor- og spandmulighed:
- Teknologi optimerer sikkerheden og forbedrer adskillelser.
Pladsbesparende design:
- Kompakte dimensioner optimerer arbejdsområdet og ergonomisk højde og buet design sikrer nem prøvetagning og aflæsning og nem rengøring.
Energieffektiv:
- Systemet giver op til 40 % energiforbrugsbesparelser på industristandardprotokoller, såsom standard blodseparation eller behandling af koniske rør.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | EN/UL/IEC 61010-1EN/UL/IEC 61010-2EN/UL/IEC 61326-1EN/UL/IEC 61326-2FCC del 15 |
| Controller type | Mikroprocessor |
| Volumen | 196 x 5/7 mL blodrør, 148 x 9/10 mL blodrør, 96 x 15 mL koniske rør, 40 x 50 mL koniske rør, 6 mikroplader, 4 x 1000 mL bioflasker (med TX-1000-rotorer) |
| Maks. RCF | 25.830 x g fast vinkel (med 30 x 2 mL rotor), 5.590 x g swing-out (med BIOShield 1000A-rotor) |
| Produktlinje | Megafuge |
| Kølet | Ja, CFC-fri, Pre-Temp tilgængelig |
| Vise | Lys LCD-brugergrænseflade med trykknapper |
| Drive System | Direkte, børsteløs induktion med lav profil |
| Til brug med (udstyr) | Køb af Thermo Scientific-rotor og tilbehør, der kræves til drift |
| Grønne funktioner | Energieffektiv, mindre spild |
| Vis mere |