Få mere at vide
Thermo Scientific™ Megafuge ST1 R Plus-MD, 208-240V TX-400 Blodrørspakke
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Spild ingen tid med at finde de rigtige varenumre til din anvendelse! Den anvendelsesdrevne centrifugepakke sikrer bekvem, hurtig bestilling af alle komponenter, der er nødvendige for at køre en specifik protokol. Enestående kapacitet på 76x5 mL blodrør under biocontainment-certificerede låg. Indeholder centrifuge, TX-400 rotor, spande, bioindeslutningslåg, 5/7 mL blodrørsadaptere (maksimal kapacitet 76 x 5/7 mL), 10 mL blodrørsadapter (maksimal kapacitet 56 x 10 mL)
-
Let at bruge:
- Intuitive kontroller forenkler betjeningen og giver detaljerede oplysninger om en lang række driftsparametre og behandlingsstatus for optimal ydeevne.
- Moderne industrielt design understøtter kontinuerlig forbedring af rotorbelastningsergonomi, brugersikkerhed og aktuelle nødvendige certificeringer
- Motoriseret låglås muliggør en nedadgående bevægelse af én finger for den nemmeste lukning og låsning af centrifugelåget, selv på høje borde.
Thermo Videnskabelig ™ Auto-Lock™ III Rotorsystem:
- Sikkert låsesystem muliggør nem trykknapinstallation og udskiftning af rotorer.
- Systemet sparer tid, når du skifter mellem anvendelser.
- Nem adgang til rotorkammeret giver hurtig rengøring, et sundere arbejdsmiljø og en længere levetid.
Thermo Videnskabeligt™ ™ ClickSeal spandforseglingssystem:
- Bioindeslutningsløsningen forsegler med et snuptag; eliminerer skruelåg og komplicerede clips.
- Systemet har handskevenlig åbn/luk-funktion med én hånd.
- Systemet er certificeret af CAMR™ i Porton Down, Storbritannien.
Thermo Videnskabelig ™ SMARTSpin-™teknologi:
- Avanceret rotorstyringssystem maksimerer acceleration, bremsning og restbelastningsubalance for hver rotor- og spandmulighed:
- Teknologi optimerer sikkerheden og forbedrer adskillelser.
Pladsbesparende design:
- Kompakte dimensioner optimerer arbejdsområdet og ergonomisk højde og buet design sikrer nem prøvetagning og aflæsning og nem rengøring.
Energieffektiv:
- Systemet giver op til 40 % energiforbrugsbesparelser på industristandardprotokoller, såsom standard blodseparation eller behandling af koniske rør.
Tekniske data
Tekniske data
| Drive System | Direkte, børsteløs induktionsmotor med lav profil og valg af 9 accelerationer samt 10 decelerationshastigheder |
| Inkluderer | Varenumre i pakken 75009270 (centrifuge),75003181(rotor),75003655(sæt spande),75003656(låg),75003680(sæt adaptere),75003681(sæt adaptere) |
| Type | Universalcentrifugeserie |