Få mere at vide
STEMCELL Technologies MegaCult™-C Alkaline Phosphatase Substrate Tablets
Mængde:
1 Pk.
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Beskrivelse
- MegaCult™-C Staining Kit for CFU-Mk contains all the reagents needed to stain fixed and dehydrated CFU-Mk colonies cultured in MegaCult™-C collagen-based medium
- Megakaryocytes and platelets expressing the glycoprotein IIb/IIIa are stained with anti-human CD41 antibody and an alkaline phosphatase detection system
- The kit is also suitable for detection of bipotential erythroid-megakaryocyte progenitor cells (BFU-E/Mk)
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Hematopoietic Stem and Progenitor Cells |
| Mængde | 1 Pk. |
| Til brug med (applikation) | Colony Assay, Immunocytochemistry (ICC) |
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
STEMCELL Technologies MegaCult™-C Alkaline Phosphatase Substrate Tablets
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion