Få mere at vide
Micronova™ MegaClean™ Kraftig rengøringsmiddel
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-9183000 Shop alle Micronova produkter
Volumen (engelsk):
1 l
1 gal.
5 gal.
Pakningsstørrelse:
15.14 L
19 L
7.6 L
Artikelnummer. 11932475
Brand: Micronova™ MC1G
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Et ikke-brændbart, kraftigt rengørings- og affedtningsmiddel, der fjerner fedt, klæbemidler og fotobestandige pletter fra de fleste overflader. Fås i 1 eller 5 gallon flasker og en 1 liter sprayflaske.
De Micronova MegaClean™ Heavy-Duty Cleaner tilbyder et effektivt alternativ til giftige, brændbare, opløsningsmiddelbaserede rengøringsmidler, såsom acetone og isopropylalkohol. Filtreret til 0,1 mikron er denne renser ideel til halvleder-, elektronik-, rumfarts- og renbygningsoperationer.
  • Ikke-brændbart, kraftigt renrumsaffedtningsmiddel
  • Fjerner fedt, klæbemidler og fotobestandige pletter fra de fleste overflader
  • Ideel til halvleder-, elektronik-, rumfarts- og renbygningsoperationer
  • Filtreret til 0,1 mikron
  • Fås i 1 eller 5 gallon refillflasker og en 1 liter sprayflaske
  • Biologisk nedbrydeligt
  • Vandopløselig
  • Effektiv ved lave koncentrationer
Tekniske data
Produkttype MegaClean Cleaner
Farvekodet No
Håndtag Type None
Sterilitet Ikke steril
Oversigt Kraftig rengøringsmiddel, affedtningsmiddel
Til brug med (applikation) Tung jord, fjernelse af klæbemiddel i og omkring renrum
Til brug med (udstyr) Mopper og spande eller servietter og svamp
Volumen (engelsk) 1 gal.
compliance-icons
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: 2-(2-butoxyethoxy)ethanol, alcohols, C9-11, Ethoxylated