Få mere at vide
Micronova™ MegaClean™ Kraftig rengøringsmiddel
BIOPHARMA
Artikelnummer. 13137736 Shop alle Micronova produkter
Skift visning
Volumen (engelsk):
1 l
1 gal.
5 gal.
Pakningsstørrelse:
15.14 L
19 L
7.6 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (engelsk) Pakningsstørrelse
13137736 5 gal. 19 L
11932475 1 gal. 15.14 L
13157736 1 l 7.6 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 13137736 Leverandør Micronova™ Leverandørnr. MC15G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2885.00 DKK
    2668.91 DKK / 19 L
    Spare 216.09 DKK
    7% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-01-2027
Et ikke-brændbart, kraftigt rengørings- og affedtningsmiddel, der fjerner fedt, klæbemidler og fotobestandige pletter fra de fleste overflader. Fås i 1 eller 5 gallon flasker og en 1 liter sprayflaske.
De Micronova MegaClean™ Heavy-Duty Cleaner tilbyder et effektivt alternativ til giftige, brændbare, opløsningsmiddelbaserede rengøringsmidler, såsom acetone og isopropylalkohol. Filtreret til 0,1 mikron er denne renser ideel til halvleder-, elektronik-, rumfarts- og renbygningsoperationer.
  • Ikke-brændbart, kraftigt renrumsaffedtningsmiddel
  • Fjerner fedt, klæbemidler og fotobestandige pletter fra de fleste overflader
  • Ideel til halvleder-, elektronik-, rumfarts- og renbygningsoperationer
  • Filtreret til 0,1 mikron
  • Fås i 1 eller 5 gallon refillflasker og en 1 liter sprayflaske
  • Biologisk nedbrydeligt
  • Vandopløselig
  • Effektiv ved lave koncentrationer
Tekniske data
Produkttype MegaClean Renere
Farvekodet Nej
Håndtag Type Ingen
Sterilitet Ikke steril
Oversigt Kraftig rengøringsmiddel, affedtningsmiddel
Til brug med (applikation) Ideel pletrengøringsløsning og fjerner let fedt, klæbemidler og fotobestandige pletter fra de fleste overflader, gulve, områder med stor trafik, rengøring af dele, fjernelse af klæbemiddel
Til brug med (udstyr) Mopper og spande eller servietter og svamp
Volumen (engelsk) 5 gal.