Få mere at vide
Micronova™ MegaClean™ Kraftig rengøringsmiddel
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11932475 Shop alle Micronova produkter
Skift visning
Volumen (engelsk):
1 l
1 gal.
5 gal.
Pakningsstørrelse:
15.14 L
19 L
7.6 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (engelsk) Pakningsstørrelse
11932475 1 gal. 15.14 L
13137736 5 gal. 19 L
13157736 1 l 7.6 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11932475 Leverandør Micronova™ Leverandørnr. MC1G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2410.00 DKK
    2233.22 DKK / 15.14 L
    Spare 176.78 DKK
    7% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-02-2027
Et ikke-brændbart, kraftigt rengørings- og affedtningsmiddel, der fjerner fedt, klæbemidler og fotobestandige pletter fra de fleste overflader. Fås i 1 eller 5 gallon flasker og en 1 liter sprayflaske.
De Micronova MegaClean™ Heavy-Duty Cleaner tilbyder et effektivt alternativ til giftige, brændbare, opløsningsmiddelbaserede rengøringsmidler, såsom acetone og isopropylalkohol. Filtreret til 0,1 mikron er denne renser ideel til halvleder-, elektronik-, rumfarts- og renbygningsoperationer.
  • Ikke-brændbart, kraftigt renrumsaffedtningsmiddel
  • Fjerner fedt, klæbemidler og fotobestandige pletter fra de fleste overflader
  • Ideel til halvleder-, elektronik-, rumfarts- og renbygningsoperationer
  • Filtreret til 0,1 mikron
  • Fås i 1 eller 5 gallon refillflasker og en 1 liter sprayflaske
  • Biologisk nedbrydeligt
  • Vandopløselig
  • Effektiv ved lave koncentrationer
Specifications
Produkttype MegaClean Cleaner
Farvekodet Nej
Håndtag Type Ingen
Sterilitet Ikke steril
Oversigt Kraftig rengøringsmiddel, affedtningsmiddel
Til brug med (applikation) Tung jord, fjernelse af klæbemiddel i og omkring renrum
Til brug med (udstyr) Mopper og spande eller servietter og svamp
Volumen (engelsk) 1 gal.