Beskrivelse
- Fuldt samlet, ABS mega racks er fantastiske til laboratorier med høj kapacitet, der kræver stor prøveopbevaring
- Robust materiale til nem og sikker transport af prøverør
- Alfanumerisk identifikation for hurtig placering og genfinding af rør
- Placer forskellige testgrupperinger i ét stativ, hvilket eliminerer behovet for flere stativer
- Stabelbar til praktisk opbevaring i køleskab
- Brønde: 100
- Brønddiameter: 32 mm
- Dimensioner (L x B x H): 16,2 x 16,7 x 4,7 tommer. (41,2 x 42,3 x 12 cm)
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Farve | Blå |
| Holder | Rør |
| Materiale | ABS |
| Stillinger | 100 |
| Form | Firkant |
| Stabelbar | Ja |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Dimensioner (L x B x H) | 16,2 x 16,7 x 4,7 tommer. (41,2 x 42,3 x 12 cm) |
| Produkttype | Rørstativ |
| Vis mere |