Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Blå |
| Holder | Rør (18 til 20 mm) |
| Materiale | Polypropylen |
| Stillinger | 120 |
| Form | Rektangulær |
| Stabelbar | Ja |
| Sterilitet | Ikke steril |
| nr. pr. sag | 4 Pk. |
| nr. pr. pakke | 1 hv. |
| Vis mere |